Få mere at vide
Tirasemtiv, TRC
Artikelnummer. 30454973
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30454973 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30454973 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT446700100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tirasemtiv
CAS 1005491-05-3
Molekylær formel C12H14N4O
Mængde 100 mg
Synonym 1-(1-Ethylpropyl)-6-ethynyl-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one, CK 2017357
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O/c1-4-8-7-13-10-11(14-8)16(12(17)15-10)9(5-2)6-3/h1,7,9H,5-6H2,2-3H3,(H,13,15,17)
SMIL N#CCCCC#N
IUPAC navn 5-ethynyl-3-pentan-3-yl-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 230.27
Formel vægt 230.1168