Learn More
Tirasemtiv, TRC
Product Code. 30450837
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
Product Code. Quantity Unit Size
30450837 500 mg 500mg
1 options
Product Code. 30450837 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT446700500MG
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Tirasemtiv
CAS 1005491-05-3
Molecular Formula C12H14N4O
Quantity 500 mg
Synonym 1-(1-Ethylpropyl)-6-ethynyl-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one, CK 2017357
InChI Formula InChI=1S/C12H14N4O/c1-4-8-7-13-10-11(14-8)16(12(17)15-10)9(5-2)6-3/h1,7,9H,5-6H2,2-3H3,(H,13,15,17)
SMILES N#CCCCC#N
IUPAC Name 5-ethynyl-3-pentan-3-yl-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 230.27
Formula Weight 230.1168
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.