Få mere at vide
Tirasemtiv, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499477
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499477 5 mg
16437016 100 mg
16436938 10 mg
16412997 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15964
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Tirasemtiv is an activator of the fast skeletal muscle troponin complex.
Tirasemtiv is an activator of the fast skeletal muscle troponin complex.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tirasemtiv
Fysisk form Solid
CAS 1005491-05-3
Farve Gray
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H14N4O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym CK-2017357
Opløselighedsinformation DMSO : 10.91 mg/mL (47.38 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C(CC)CC)C2=NC(C#C)=CN=C2N1
Molekylvægt (g/mol) 230.27
Formel vægt 230.27
Procent renhed 99.83%