missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Tirapazamine, MedChemExpress Artikelnummer.: 16431997

Tirapazamine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16431997
50 mg
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16431997

Brand: Medchem Express HY13767

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Tirapazamine is an anticancer agent that shows selective cytotoxicity for hypoxic cells in solid tumors, thereby inducing single-and double-strand breaks in DNA, base damage, and cell death. Tirapazamine is an anticancer and bioreductive agent. Tirapazamine can enhance the cytotoxic effects of ionizing radiation in hypoxic cells.

Tirapazamine is an anticancer agent that shows selective cytotoxicity for hypoxic cells in solid tumors, thereby inducing single-and double-strand breaks in DNA, base damage, and cell death. Tirapazamine is an anticancer and bioreductive agent.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tirapazamine
Fysisk form Solid
CAS 27314-97-2
Farve Orange Red
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H6N4O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym SR259075 SR4233 Win59075 SML 0552 SR 259075 Tirazone
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (350.83 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=[N+]([O-])C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=N1
Molekylvægt (g/mol) 178.15
Formel vægt 178.15
Procent renhed 97.59%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Tirapazamine, MedChemExpress

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.