Få mere at vide
TIQ-A, TRC
Artikelnummer. 30451219
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30451219 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30451219 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4451001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TIQ-A
CAS 420849-22-5
Molekylær formel C11 H7 N O S
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C11H7NOS/c13-10-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-14-11(9)12-10/h1-6H,(H,12,13)
SMIL O=C1Nc2sccc2c3ccccc13
IUPAC navn 4H-thieno[2,3-c]isoquinolin-5-one
Molekylvægt (g/mol) 201.24
Formel vægt 201.0248