Få mere at vide
Labcon™ TipTop™ Dispenser Caps for Blood Collection Tubes
Shop alle Labcon produkter
Lukkestørrelse:
13 mm
16 mm
Beskrivelse
- Dispenser cap with integral filter for 13 or 16 mm blood collection tubes
- Fits standard glass or plastic blood tubes
- Polyethylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 13 mm |
| Inkluderer | Blood Dispenser Caps |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Materiale | Polyethylene |
| Farve | Clear |
| nr. pr. pakke | 1000/Pk. |
| nr. pr. sag | 5000/Cs. |
| Rene krav | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free |
| Sterilitet | Non-sterile |