Få mere at vide
Tipiracil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448288
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16448288 10 mg -
16438016 100 mg -
16434177 50 mg -
16430718 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16448288 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0063A
MedChemExpress Tipiracil is a thymidine phosphorylase (TPase) inhibitor.
Tipiracil is a thymidine phosphorylase (TPase) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tipiracil
Fysisk form Solid
CAS 183204-74-2
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H11ClN4O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation H2O : 1 mg/mL (4.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL O=C1NC(C(Cl)=C(CN2C(CCC2)=N)N1)=O
Molekylvægt (g/mol) 242.66
Formel vægt 242.66