missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tipiracil Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30454188
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454188 5 mg
30452737 25 mg
30449806 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454188 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4448905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 183204-72-0
Molekylær formel C9H11ClN4O2 . (HCl)
Molekylvægt (g/mol) 279.12
Synonym 5-Chloro-6-[(2-imino-1-pyrrolidinyl)methyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione Monohydrochloride, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-chloro-6-[(2-imino-1-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (9CI), 5-Chloro-6-[(2-iminopyrrolidin-1-yl)methyl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione hydrochloride, TAS 1-462, TPI hydrochloride, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-chloro-6-[(2-imino-1-pyrrolidinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1)
IUPAC navn 5-chloro-6-[(2-iminopyrrolidin-1-yl)methyl]-1H-pyrimidine-2,4-dione;hydrochloride
SMIL Cl.ClC1=C(CN2CCCC2=N)NC(=O)NC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tipiracil Hydrochloride
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11ClN4O2.ClH/c10-7-5(12-9(16)13-8(7)15)4-14-3-1-2-6(14)11;/h11H,1-4H2,(H2,12,13,15,16);1H
Formel vægt 278.0337
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.