Få mere at vide
Tipiracil hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Tipiracil (hydrochloride) is a thymidine phosphorylase inhibitor (TPI), used for cancer research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tipiracil hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 183204-72-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H12Cl2N4O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | [H]Cl.O=C1C(Cl)=C(CN2C(CCC2)=N)NC(N1)=O |
| Vis mere |