Få mere at vide
Tipiracil hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438288
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16438288 10 mg 10mg
16431356 200 mg -
16428016 100 mg -
16424177 50 mg 50mg
16420718 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16438288 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0063
MedChemExpress Tipiracil (hydrochloride) is a thymidine phosphorylase inhibitor (TPI), used for cancer research.
Tipiracil (hydrochloride) is a thymidine phosphorylase inhibitor (TPI), used for cancer research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tipiracil hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 183204-72-0
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H12Cl2N4O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble)
SMIL [H]Cl.O=C1C(Cl)=C(CN2C(CCC2)=N)NC(N1)=O
Molekylvægt (g/mol) 279.12
Formel vægt 279.12
Procent renhed 95.0%