Få mere at vide
Tipifarnib (S enantiomer), MedChemExpress
Artikelnummer. 16460367
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16460367 50 mg -
16436727 5 mg -
16414018 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16460367 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10502A
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Tipifarnib S enantiomer is the S-enantiomer of Tipifarnib. Tipifarnib is a potent and specific farnesyltransferase (FTase) inhibitor with IC50 of 0.6 nM. Tipifarnib S enantiomer is the less active isomer.
Tipifarnib S enantiomer is the S-enantiomer of Tipifarnib. Tipifarnib is a potent and specific farnesyltransferase (FTase) inhibitor with IC50 of 0.6 nM. Tipifarnib S enantiomer is the less active isomer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tipifarnib (S enantiomer)
CAS 192185-71-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H22Cl2N4O
Mængde 50 mg
Synonym IND-58359 S enantiomer (S)-(-)-R-115777
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (51.08 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C)C2=C(C=C([C@](C3=CC=C(Cl)C=C3)(N)C4=CN=CN4C)C=C2)C(C5=CC=CC(Cl)=C5)=C1
Molekylvægt (g/mol) 489.4
Formel vægt 489.4
Procent renhed 98.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death