Få mere at vide
Tipepidine Hibenzate, TRC
Artikelnummer. 30452900
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30452900 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30452900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT31139010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tipepidine Hibenzate
CAS 31139-87-4
Molekylær formel C15 H17 N S2 . C14 H10 O4
Mængde 10 mg
Synonym Benzoic acid','2-(4-hydroxybenzoyl)-','compd. with 3-(di-2-thienylmethylene)-1-methylpiperidine (1:1), Benzoic acid','o-(p-hydroxybenzoyl)-','compd. with 3-(di-2-thienylmethylene)-1-methylpiperidine (1:1) (8CI), Benzoic acid','o-(p-hydroxybenzoyl)-','compd. wit
InChI formel InChI=1S/C15H17NS2.C14H10O4/c1-16-8-2-5-12(11-16)15(13-6-3-9-17-13)14-7-4-10-18-14;15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11H2,1H3;1-8,15H,(H,17,18)
SMIL CN1CCCC(=C(c2cccs2)c3cccs3)C1.OC(=O)c4ccccc4C(=O)c5ccc(O)cc5
IUPAC navn 3-(dithiophen-2-ylmethylidene)-1-methylpiperidine;2-(4-hydroxybenzoyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 517.659
Formel vægt 517.138