missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tipelukast, TRC

Artikelnummer. 30451573
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451573 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT44487010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tipelukast
CAS 125961-82-2
Molekylær formel C29H38O7S
Mængde 10 mg
Synonym 4-[6-Acetyl-3-[3-[(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenyl)thio]propoxy]-2-propylphenoxy]-butanoic Acid, 4-[6-Acetyl-3-[3-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenylthio)propoxy]-2-propylphenoxy]butyric Acid, KCA 757, MN 001
InChI formel InChI=1S/C29H38O7S/c1-5-9-23-25(14-12-22(20(4)31)29(23)36-16-7-11-27(32)33)35-17-8-18-37-26-15-13-21(19(3)30)28(34)24(26)10-6-2/h12-15,34H,5-11,16-18H2,1-4H3,(H,32,33)
SMIL OC(=O)CC(=O)OCC1[C@H](O)C(O)C(O)[C@@H](O1)Oc2cc3c(c(O)c2)C(=O)C(=CO3)c4ccc(O)cc4
IUPAC navn 4-[6-acetyl-3-[3-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenyl)sulfanylpropoxy]-2-propylphenoxy]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 530.67
Formel vægt 530.2338
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.