Få mere at vide
Tipelukast, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481459
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16481459 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16481459 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14938
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Tipelukast (KCA 757) is a sulfidopeptide leukotriene receptor antagonist, an orally bioavailable anti-inflammatory agent and used for the treatment of asthma.
Tipelukast (KCA 757) is a sulfidopeptide leukotriene receptor antagonist, an orally bioavailable anti-inflammatory agent and used for the treatment of asthma.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tipelukast
CAS 125961-82-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H38O7S
Mængde 1 mg
Synonym KCA 757 MN 001
Opløselighedsinformation Ethanol : 1 mg/mL (1.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL CC(C1=C(O)C(CCC)=C(SCCCOC2=C(CCC)C(OCCCC(O)=O)=C(C(C)=O)C=C2)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 530.67
Formel vægt 530.67
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation