Få mere at vide
- Home
- Products
- Miljøprøveudtagere
- Partikelprøveudtagere
- Sampling Systems™ Tip til Unit Dose Sleeve Sampler
Sampling Systems™ Tip til Unit Dose Sleeve Sampler
Artikelnummer. 15899281 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Kapacitet (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,3 ml
0,4 ml
0,5 ml
0,6 ml
0,7 ml
0,8 ml
0,9 ml
1,0 ml
1,1 ml
1,2 ml
1,3 ml
1,4 ml
1,5 ml
1,6 ml
1,7 ml
1,8 ml
1,9 ml
2 ml
2,1 ml
2,2 ml
2,3 ml
2,4 ml
2,5 ml
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
25 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Kapacitet (metrisk) | Diameter (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15899281 | 13,5 mm | 2,3 ml | 8 mm | Hver |
| 15809271 | 45,5 mm | 0,4 ml | 6 mm | Hver |
| 15809281 | 31,5 mm | 1,4 ml | 8 mm | Hver |
| 15809291 | 11,5 mm | 2,4 ml | 8 mm | Hver |
| 15819271 | 41,5 mm | 0,5 ml | 6 mm | Hver |
| 15819281 | 29,5 mm | 1,5 ml | 8 mm | Hver |
| 15819291 | 9,5 mm | 2,5 ml | 8 mm | Hver |
| 15829271 | 38 mm | 0,6 ml | 6 mm | Hver |
| 15829281 | 27,5 mm | 1,6 ml | 8 mm | Hver |
| 15839271 | 34,5 mm | 0,7 ml | 6 mm | Hver |
| 15839281 | 25,5 mm | 1,7 ml | 8 mm | Hver |
| 15849271 | 30,5 mm | 0,8 ml | 6 mm | Hver |
| 15849281 | 23,5 mm | 1,8 ml | 8 mm | Hver |
| 15859271 | 26,5 mm | 0,9 ml | 6 mm | Hver |
| 15859281 | 21,5 mm | 1,9 ml | 8 mm | Hver |
| 15869271 | 22,5 mm | 1,0 ml | 6 mm | Hver |
| 15869281 | 19,5 mm | 2 ml | 8 mm | Hver |
| 15879261 | 54 mm | 0,1 ml | 6 mm | Hver |
| 15879271 | 18,5 mm | 1,1 ml | 6 mm | Hver |
| 15879281 | 17,5 mm | 2,1 ml | 8 mm | Hver |
| 15889261 | 52,5 mm | 0,2 ml | 6 mm | Hver |
| 15889271 | 14,5 mm | 1,2 ml | 6 mm | Hver |
| 15889281 | 15,5 mm | 2,2 ml | 8 mm | Hver |
| 15899261 | 49 mm | 0,3 ml | 6 mm | Hver |
| 15899271 | 35,5 mm | 1,3 ml | 8 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15899281
Leverandør
Sampling Systems™
Leverandørnr.
1500W23
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Til prøveudtagning af små mængder pulvere og granulat.
- Kemisk resistent 316L rustfri stålkonstruktion.
- Forskellige prøvestørrelser kan tages ved hjælp af samme prøveudtager
- Tip til brug med Type 1 eller Type 2 prøveudtagningskamre
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Enhedsdosishylster prøveudtagningsspids |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 2,3 ml |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 13,5 mm |