Få mere at vide
Sampling Systems™ Tip til Unit Dose Sleeve Sampler
Artikelnummer. 15889271 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Kapacitet (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,3 ml
0,4 ml
0,5 ml
0,6 ml
0,7 ml
0,8 ml
0,9 ml
1,0 ml
1,1 ml
1,2 ml
1,3 ml
1,4 ml
1,5 ml
1,6 ml
1,7 ml
1,8 ml
1,9 ml
2 ml
2,1 ml
2,2 ml
2,3 ml
2,4 ml
2,5 ml
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15889271 14,5 mm 1,2 ml 6 mm Hver
15809271 45,5 mm 0,4 ml 6 mm Hver
15809281 31,5 mm 1,4 ml 8 mm Hver
15809291 11,5 mm 2,4 ml 8 mm Hver
15819271 41,5 mm 0,5 ml 6 mm Hver
15819281 29,5 mm 1,5 ml 8 mm Hver
15819291 9,5 mm 2,5 ml 8 mm Hver
15829271 38 mm 0,6 ml 6 mm Hver
15829281 27,5 mm 1,6 ml 8 mm Hver
15839271 34,5 mm 0,7 ml 6 mm Hver
15839281 25,5 mm 1,7 ml 8 mm Hver
15849271 30,5 mm 0,8 ml 6 mm Hver
15849281 23,5 mm 1,8 ml 8 mm Hver
15859271 26,5 mm 0,9 ml 6 mm Hver
15859281 21,5 mm 1,9 ml 8 mm Hver
15869271 22,5 mm 1,0 ml 6 mm Hver
15869281 19,5 mm 2 ml 8 mm Hver
15879261 54 mm 0,1 ml 6 mm Hver
15879271 18,5 mm 1,1 ml 6 mm Hver
15879281 17,5 mm 2,1 ml 8 mm Hver
15889261 52,5 mm 0,2 ml 6 mm Hver
15889281 15,5 mm 2,2 ml 8 mm Hver
15899261 49 mm 0,3 ml 6 mm Hver
15899271 35,5 mm 1,3 ml 8 mm Hver
15899281 13,5 mm 2,3 ml 8 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 15889271 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 1500W12
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Udviklet til kunder, der har behov for nøjagtige enhedsdosisprøver i små mængder. Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler er ideel til brug med en bred vifte af fritflydende pulvere og granulat.
  • Til prøveudtagning af små mængder pulvere og granulat.
  • Kemisk resistent 316L rustfri stålkonstruktion.
  • Forskellige prøvestørrelser kan tages ved hjælp af samme prøveudtager
  • Tip til brug med Type 1 eller Type 2 prøveudtagningskamre
Tekniske data
Produkttype Enhedsdosishylster prøveudtagningsspids
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 1,2 ml
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 14,5 mm