Få mere at vide
Sampling Systems™ Tip til Unit Dose Sleeve Sampler
Artikelnummer. 15879261 Shop alle Sampling Systems produkter
54 mm, 0.1 mL, 6 mm, Hver
Længde (metrisk):
9.5 mm
11.5 mm
13.5 mm
14.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
18.5 mm
19.5 mm
21.5 mm
22.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
26.5 mm
27.5 mm
29.5 mm
30.5 mm
31.5 mm
34.5 mm
35.5 mm
38 mm
41.5 mm
45.5 mm
49 mm
52.5 mm
54 mm
Kapacitet (metrisk):
0.1 mL
0.2 mL
0.3 mL
0.4 mL
0.5 mL
0.6 mL
0.7 mL
0.8 mL
0.9 mL
1.0 mL
1.1 mL
1.2 mL
1.3 mL
1.4 mL
1.5 mL
1.6 mL
1.7 mL
1.8 mL
1.9 mL
2 mL
2.1 mL
2.2 mL
2.3 mL
2.4 mL
2.5 mL
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15879261
Brand: Sampling Systems™ 1500W01
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udviklet til kunder, der har behov for nøjagtige enhedsdosisprøver i små mængder. Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler er ideel til brug med en bred vifte af fritflydende pulvere og granulat.
  • Til prøveudtagning af små mængder pulvere og granulat.
  • Kemisk resistent 316L rustfri stålkonstruktion.
  • Forskellige prøvestørrelser kan tages ved hjælp af samme prøveudtager
  • Tip til brug med Type 1 eller Type 2 prøveudtagningskamre
Tekniske data
Produkttype Enhedsdosishylster prøveudtagningsspids
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 0.1 mL
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 54 mm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sampling Systems™ Tip til Unit Dose Sleeve Sampler >