Få mere at vide
Sampling Systems™ Tip til Unit Dose Sleeve Sampler
Udviklet til kunder, der har behov for nøjagtige enhedsdosisprøver i små mængder. Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler er ideel til brug med en bred vifte af fritflydende pulvere og granulat.
Brand: Sampling Systems™ 1500W-07
683.75 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Til prøveudtagning af små mængder pulvere og granulat.
- Kemisk resistent 316L rustfri stålkonstruktion.
- Forskellige prøvestørrelser kan tages ved hjælp af samme prøveudtager
- Tip til brug med Type 1 eller Type 2 prøveudtagningskamre
Tekniske data
Enhedsdosishylster prøveudtagningsspids | |
0.7 mL | |
34.5 mm |
Rustfrit stål (316L) | |
6 mm |