Beskrivelse
- Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
- Bredt udvalg af prøvestørrelser
- Bredt udvalg af sampler længder
- Let at bruge
- En række tips, der lader en enkelt sampler bruges til nøjagtigt at sample en række forskellige volumener
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tip |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Til brug med (applikation) | Pulverprøvetagning |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |