Få mere at vide
Sampling Systems™ Tip til PowderThief Sampler 32mm Diameter
Artikelnummer. 15186862 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15186862 50 ml Hver
15156852 20 ml Hver
15186852 25 ml Hver
15879201 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15186862 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 1030DT50
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Udbredt i den farmaceutiske, kemiske og fødevareindustri over hele verden. Sampling Systems™ Tip til PowderThief Sampler 32 mm Diameter gør det muligt at bruge en enkelt sampler til nøjagtigt at prøve en række forskellige volumener.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
  • Bredt udvalg af prøvestørrelser
  • Bredt udvalg af sampler længder
  • Let at bruge
  • En række tips, der lader en enkelt sampler bruges til nøjagtigt at sample en række forskellige volumener
Tekniske data
Produkttype Tip
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (applikation) Pulverprøvetagning
Diameter (metrisk) 32 mm