Få mere at vide
Sampling Systems™ Tip til PowderThief Sampler 19mm Diameter
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
8 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
- Bredt udvalg af prøvestørrelser
- Bredt udvalg af sampler længder
- Let at bruge
- En række tips, der lader en enkelt sampler bruges til nøjagtigt at sample en række forskellige volumener
Specifications
Specifications
| Produkttype | Tip |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 8 mL |
| Til brug med (applikation) | Pulverprøvetagning |
| Diameter (metrisk) | 19 mm |