Få mere at vide
Sampling Systems™ Tip til PowderThief Sampler 12,5 mm Diameter
Artikelnummer. p-7138885 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
0,25 ml
0,5 ml
0,75 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15809191
Brand: Sampling Systems™ 1030AT100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udbredt i den farmaceutiske, kemiske og fødevareindustri over hele verden. Sampling Systems™ Tip til PowderThief Sampler 12,5 mm Diameter gør det muligt at bruge en enkelt sampler til nøjagtigt at prøve en række forskellige volumener.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
  • Bredt udvalg af prøvestørrelser
  • Bredt udvalg af sampler længder
  • Let at bruge
  • En række tips, der lader en enkelt sampler bruges til nøjagtigt at sample en række forskellige volumener
Tekniske data
Produkttype Tip
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Til brug med (applikation) Pulverprøvetagning
Diameter (metrisk) 12.5 mm