Få mere at vide
Sampling Systems™ Tip til PowderThief Sampler 12,5 mm Diameter
Artikelnummer. 15879181 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,25 ml
0,5 ml
0,75 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15879181 0,25 ml Hver
15809191 50 pmol RNA pr. reaktion Hver
15889181 0,5 ml Hver
15899181 0,75 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15879181 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 1030AT025
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Udbredt i den farmaceutiske, kemiske og fødevareindustri over hele verden. Sampling Systems™ Tip til PowderThief Sampler 12,5 mm Diameter gør det muligt at bruge en enkelt sampler til nøjagtigt at prøve en række forskellige volumener.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
  • Bredt udvalg af prøvestørrelser
  • Bredt udvalg af sampler længder
  • Let at bruge
  • En række tips, der lader en enkelt sampler bruges til nøjagtigt at sample en række forskellige volumener
Spécification
Produkttype Tip
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 0,25 ml
Til brug med (applikation) Pulverprøvetagning
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.