Få mere at vide
Sampling Systems™ Tip til PowderThief Sampler 12,5 mm Diameter
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
0,25 ml
0,5 ml
0,75 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
- Bredt udvalg af prøvestørrelser
- Bredt udvalg af sampler længder
- Let at bruge
- En række tips, der lader en enkelt sampler bruges til nøjagtigt at sample en række forskellige volumener
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tip |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Til brug med (applikation) | Pulverprøvetagning |
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |