Få mere at vide
Axygen™ Automatiseringstips til Agilent™ /Velocity11 og Bravo, 10 μL
Artikelnummer. 13427499 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 19200
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13427499 10μ l Pakke med 19200
1 options
Artikelnummer. 13427499 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. VT38410ULSRR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35375.00 DKK
    29106.75 DKK / Pakke med 19200
    Spare 6268.25 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med automatiserede væskehåndteringssystemer. Axygen™ Automatiseringstips til Agilent™ /Velocity11 og Bravo, 10 μL er ikke-filtrerede, ikke-sterile pipettespidser i 384-brønds stativer. Konstrueret af klar polypropyle under streng kontrol for at sikre kvalitet. Etuiet indeholder 50 stativer (19.200 tips).
  • Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol
  • Samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
  • Certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • 384-brønds stativer med ikke-filtrerede, ikke-sterile pipette 10 μL spidser
  • Kompatibel med Agilent™ /Hastighed VPrep™ og Bravo 384ST, 96ST og 16ST hoved
Ordreinfo
Minimum ordremængde er 10 sager.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Rene krav DNase, RNase fri
Til brug med (applikation) Ikke-pyrogen
Format Stativ
Tip stil Automatisering, Rund
Til brug med (udstyr) Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST