Få mere at vide
Tioxolone, MedChemExpress
Product Code. 16432199
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
16432199 1 g
1 options
Product Code. 16432199 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB0483
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Tioxolone, a metalloenzyme carbonic anhydrase I inhibitor, is an anti-acne preparation.
Tioxolone, a metalloenzyme carbonic anhydrase I inhibitor, is an anti-acne preparation.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tioxolone
CAS 4991-65-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H4O3S
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.64 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.98 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1OC2=CC(O)=CC=C2S1
Molekylvægt (g/mol) 168.17
Formel vægt 168.17
Procent renhed 98.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism