Få mere at vide
Tiotropium Bromide Monohydrate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiotropium bromide hydrate |
| CAS | 139404-48-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tiotropium bromide hydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H22 N O4 S2 . Br . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tiotropium Bromide Monohydrate, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane deriv., Tiotropium bromide hydrate, (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-7-[(Hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22NO4S2.BrH.H2O/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t11-,12-,13+,16-,17+;; |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O.[Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)C(O)(c4cccs4)c5cccs5 |
| Vis mere |