Få mere at vide
Tiotropiumbromid EP urenhed F, Mikromol™
Artikelnummer. 30051963
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051963 25 mg
17963756 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051963 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1293.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tiotropiumbromid EP urenhed F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithiophen-2-ylmethanone
CAS 704-38-1
Analyt- eller komponentnavne Dithiophen-2-ylmethanone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H6 O S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP), Tiotropium Bromide Imp. F (EP), Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Impurity F, Tiotropium Impurity F
InChI formel InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
SMIL O=C(c1cccs1)c2cccs2
IUPAC navn dithiophen-2-ylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 194.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 193,986 g/mol