Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiotropiumbromid |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: let opløselig. |
| Smeltepunkt | 218,0 °C til 220,0 °C |
| Formel vægt | 472.41 |
| InChI nøgle | DQHNAVOVODVIMG-CJTHRXGHSA-M |
| SMIL | [Br-].C[N+]1(C)[C@H]2CC(C[C@@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)C(O)(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1 |
| IUPAC navn | (1R,2S,4R,5S)-7-{[2-hydroxy-2,2-bis(thiophen-2-yl)acetyl]oxy}-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.41 |