Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Tiotidine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001133
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001133 10 mg
30001134 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001133 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0826/10
Potent, selective H2 antagonist
Potent histamine H2-receptor antagonist with negligible activity against H1- and H3- receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69014-14-8
Molekylær formel C10H16N8S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiotidine
Mængde 10 mg
Formel vægt 312.41
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 312.414