missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tiopronin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiopronin |
| CAS | 1953-02-2 |
| Molekylær formel | C5 H9 N O3 S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Tiopronin, 2-(2-Sulfanylpropanoylamino)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(10)5(9)6-2-4(7)8/h3,10H,2H2,1H3,(H,6,9)(H,7,8) |
| SMIL | CC(S)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-sulfanylpropanoylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.19 |
| Formel vægt | 163.0303 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?