missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tiopronin Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiopronin Disulfide |
| CAS | 21269-37-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H16 N2 O6 S2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Glycine','N,N'-[dithiobis(2-methyl-1-oxo-2,1-ethanediyl)]bis-, Glycine','N,N'-[dithiobis(ethylidenecarbonyl)]di- (8CI), N,N'-[Dithiobis(2-methyl-1-oxo-2,1-ethanediyl)]bis[glycine], 2,2'-Dithiobis(propionylglycine), 2-Mercaptopropionylglycine disulfide, Oxidized 2-mercaptopropionylglycine, Tiopronin disulfideN,N'-[Dithiobis(2-methyl-1-oxo-2,1-ethanediyl)]bisglycine, N,N'-[Dithiobis(ethylidenecarbonyl)]diglycine, 2,2'-Dithiobis(propionylglycine), Oxidized 2-Mercaptopropionylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O6S2/c1-5(9(17)11-3-7(13)14)19-20-6(2)10(18)12-4-8(15)16/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,11,17)(H,12,18)(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | CC(SSC(C)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[2-[[1-(carboxymethylamino)-1-oxopropan-2-yl]disulfanyl]propanoylamino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.374 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?