missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tiopronin-d3, TRC

Artikelnummer. 30450924
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450924 25 mg
30453870 50 mg
30451104 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30450924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT44478225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1189700-74-0
Molekylær formel C5H6D3NO3S
Molekylvægt (g/mol) 166.21
Synonym N-(2-Mercapto-1-oxopropyl)glycine-d3, N-(2-Mercaptopropionyl)glycine-d3, Acadione-d3, Capen-d3, Captimer-d3, Epatiol-d3, Hepadigest-d3, Meprin-d3, Mucolysin-d3, Sutilan-d3, Thiolpropionamidoacetic Acid-d3, Thiopronin-d3, Thiopronine-d3
SMIL SC(C(NCC(O)=O)=O)C([2H])([2H])[2H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tiopronin-d3
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(10)5(9)6-2-4(7)8/h3,10H,2H2,1H3,(H,6,9)(H,7,8)/i1D3
Formel vægt 166.0491
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.