Få mere at vide
Tiopronin-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiopronin-d3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(10)5(9)6-2-4(7)8/h3,10H,2H2,1H3,(H,6,9)(H,7,8)/i1D3 |
| Formel vægt | 166.0491 |