Få mere at vide
Tioconazole, Mikromol™
Artikelnummer. 17971466
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17971466 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17971466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1307.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tioconazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tioconazole
CAS 65899-73-2
Analyt- eller komponentnavne Tioconazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H13 Cl3 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tioconazole, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
SMIL Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-[2-[(2-chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazol
Molekylvægt (g/mol) 387.71
Mængde 250 mg
Formel vægt 385,9814 g/mol