Få mere at vide
Tioconazole, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tioconazole |
| CAS | 65899-73-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tioconazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H13 Cl3 N2 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tioconazole, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1 |
| Vis mere |