Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tioconazole, 98+%
Potent inhibitor of cytochrome-P450
985.09 DKK - 1477.63 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 65899-73-2 |
|---|---|
| Formel vægt | 387.71g/mol |
| Synonym | Thioconazole |
| Format | Powder |
| Til brug med (applikation) | Potent inhibitor of cytochrome-P450 |
| Oversigt | White to Off-white |
| Assay | ≥98% |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15453229
|
Thermo Scientific™
J60459.03 |
1 g |
985.09 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15463229
|
Thermo Scientific™
J60459.06 |
5 g |
1477.63 DKK
5g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 65899-73-2 | |
| Thioconazole | |
| Potent inhibitor of cytochrome-P450 | |
| ≥98% |
| 387.71g/mol | |
| Powder | |
| White to Off-white |
Tekniske data
| White to Off-white | |
| Potent inhibitor of cytochrome-P450 | |
| C16H13Cl3N2OS | |
| Thioconazole |
| Powder | |
| 65899-73-2 | |
| 387.71g/mol | |
| ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 265-973-8
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures