missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tioclomarol, TRC

Artikelnummer. 30456854
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456854 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT44465010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tioclomarol
CAS 22619-35-8
Molekylær formel C22 H16 Cl2 O4 S
Mængde 10 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one','3-[3-(4-chlorophenyl)-1-(5-chloro-2-thienyl)-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-, Coumarin','3-[5-chloro-α-(p-chloro-β-hydroxyphenethyl)-2-thenyl]-4-hydroxy- (8CI), 3-[3-(4-Chlorophenyl)-1-(5-chloro-2-thienyl)-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Apegmone, Tioclomarol
InChI formel InChI=1S/C22H16Cl2O4S/c23-13-7-5-12(6-8-13)16(25)11-15(18-9-10-19(24)29-18)20-21(26)14-3-1-2-4-17(14)28-22(20)27/h1-10,15-16,25-26H,11H2
SMIL OC(CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(Cl)s3)c4ccc(Cl)cc4
IUPAC navn 3-[3-(4-chlorophenyl)-1-(5-chlorothiophen-2-yl)-3-hydroxypropyl]-4-hydroxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 447.33
Formel vægt 446.0146
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.