Få mere at vide
Tiocarlide, LoGiCal
Artikelnummer. 30463819
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463819 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463819 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3283.00
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Tiocarlide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiocarlide
CAS 910-86-1
Analyt- eller komponentnavne Tiocarlide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H32 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Thiourea, N,N'-bis[4-(3-methylbutoxy)phenyl]-, Carbanilide, 4,4'-bis(isopentyloxy)thio- (6 CI,7 CI,8 CI), 1,3-Bis[4-(isopentyloxy)phenyl]thiourea, 4,4'-Bis(isoamyloxy)thiocarbanilide, 4,4'-Bis(isopentyloxy)thiocarbanilide, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea
InChI formel InChI=1 S/C23H32N2O2S/c1-17(2)13-15-26-21-9-5-19(6-10-21)24-23(28)25-20-7-11-22(12-8-20)27-16-14-18(3)4/h5-12,17-18 H,13-16H2,1-4H3,(H2,24,25,28)
SMIL CC(C)CCOc1ccc(NC(=S)Nc2ccc(OCCC(C)C)cc2)cc1
IUPAC navn 1,3-bis[4-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 400.58
Mængde 10 mg
Formel vægt 400.2184 g/mol