Få mere at vide
Tiocarbazil 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313678
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313678 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313678 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17585000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiocarbazil
CAS 36756-79-3
Analyt- eller komponentnavne Tiocarbazil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H25 N O S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C16H25NOS/c1-5-13(3)17(14(4)6-2)16(18)19-12-15-10-8-7-9-11-15/h7-11,13-14H,5-6,12H2,1-4H3
SMIL CCC(C)N(C(C)CC)C(=O)SCc1ccccc1
IUPAC navn S-benzyl N,N-di(butan-2-yl)carbamothioate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 279.44
Mængde 1 ml
Formel vægt 279.1657 g/mol