Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Urinstofreagens 2, 10mL
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Beskrivelse
- Urinstofreagens 2, 10mL
- Fotometri flydende reagens
- Som regel består flydende reagenser ikke af et enkelt præparat, men omfatter flere komponenter, der skal tilsættes prøven i en bestemt rækkefølge. Da både størrelsen og antallet af dråber har en afgørende effekt på det resulterende farvekompleks, skal reagenserne tilsættes med en høj grad af præcision. Levetiden for flydende reagenser reduceres ved midlertidig kontakt med ilt i luften, når flasken åbnes, samt af uegnede opbevaringsmiljøer (tilstedeværelse af sollys eller høje temperaturer).
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Fotometri flydende reagens |
| Til brug med (udstyr) | Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre |
| Mængde | 10 ml |
| Type | Urinstofreagens 2 |