missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Universal pH-indikator, opløsning 250 ml
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Beskrivelse
- Universal pH-indikator
- Løsning
- 250 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | pH-test |
| Til brug med (udstyr) | Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre |
| Mængde | 250 mL |
| Type | Universal pH-indikatoropløsning |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 30ML FOR 100 TESTS OXYGEN REAGENT 1 .
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, methanol
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion