Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Total nitrogenrørstest, 0,5 til 14 mg/L og 14 til 140 mg/L
Description
- 24 nitratrørsprøver (pulver, flydende reagens)
- Parameter: Total nitrogen
- Metode: 2,6-dimethylphenol
- Til brug i testsæt, kolorimetre og spektrofotometre
- Inkluderer:
- Kalibreringsrør - 2 ct.
- Nitrat-111 opløsning - 7 ml
- Fordøjelsesreagens Total nitrogen - 4,5 g
- Kompensationsreagens Total Nitrogen - 1,5g
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre |
| Inkluderer | Kalibreringsrør - 2 ct., Nitrat-111-opløsning - 7mL, fordøjelsesreagens totalt nitrogen - 4,5 g, kompensationsreagens totalt nitrogen - 1,5 g |
| Antal prøver | 24 |
| Rækkevidde | 0,5 til 14 mg/L og 14 til 140 mg/L |
| Testmetode | 2,6-dimethylphenol |
| Type | Total Nitrogen Tube Test |
Safety and Handling
Signal Word
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, phosphoric acid