Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Silica nr. 1 tablet
Beskrivelse
- Ny blisteremballage af aluminiumsfolie bringer ekstra bekvemmelighed til traditionen for beskyttelse opnået i Lovibonds længe etablerede tabletproduktionsteknologi
- Med den nye blisterstrimmel skubber brugeren bare tabletten gennem den beskyttende folie lige ind i prøven
- Hver tablet er indeholdt i en individuelt formet foliekop, foret med det nyeste aluminium kompositmateriale og garanterer produktets ydeevne
- Blisterpakningen er blevet reduceret i størrelse til 91 x 34 mm for bekvem opbevaring og forsendelse
- 'BT' tilføjes i slutningen af koden for at identificere den nye emballagetype
- Enkelt, tidsbesparende og praktisk
- Der er ingen sikkerhedsrisici, hvis tabletterne bruges i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner
- Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle reagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Fotometri-tabletreagenser |
| Til brug med (udstyr) | Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre |
| Mængde | 100 tabletter |
| Type | Silica nr. 1 tablet |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- silica no. 1
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P313-Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphamic acid, sodium molbdate