Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ SensoDirect 150 alt-i-en håndholdt måler, pH/redox
Beskrivelse
- Inkluderer:
- Instrument
- Batterier
- pH-elektrode
- Temperatursonde
- Redox elektrode
- pH-buffer indstillet med pH 4,0 og pH 7
- Brugsanvisning
- Garantiblad i tilfælde af
- Funktioner
- pH/redox, temperatur° C/° F
- Alt i ét
- Realtids datalogger
- Beskyttende kappe
- RS 232 / USB
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (pH) | 0 til 14 pH,± 0,02 pH + 2 cifre |
| Nøjagtighed (mV) | 0 til 1999mV, 1mV |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,8 °C (1,5 °F) |
| Type | SensoDirect 150 Indstil pH/Redox |
| Dimensioner (L x B x H) | 220 x 120 x 40 mm |
| Til brug med (applikation) | Måler pH/Redox, opløst ilt og ledningsevne/TDS |
| pH-område | 0 til 14 |
| Rækkevidde (ledningsevne) | 0 til 200,0 μS |
| Rækkevidde (mV) | mV til 1999mV til 1999mV |
| Rækkevidde (TDS) | 0 til 132.000 ppm |
| Vis mere |