Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ SensoDirect 150 alt-i-en håndholdt måler, pH/Con/TDS/Oxi
Beskrivelse
Funktionerne inkluderer automatisk kalibrering, buffergenkendelse, stort LCD-display og resultathold-funktion. Lovibond SensoDirect 150 er et kombineret instrument, der er i stand til at måle pH, ORP, ledningsevne, TDS, opløst ilt og temperatur på en enkelt meter.
- Test: pH-værdi; Område: 0 til 14
- Test: Ledningsevne; Område: 0 til 200uS/cm; 0,2 til 200 mS/cm
- Test: Opløst ilt; Område: 0 til 20 mg/L
- Inkluderer:
- SensoDirect 150 meter
- Batteri, 9V
- pH-elektrode, plast, type 110
- Ledningsevne elektrode
- Sensor for opløst ilt
- pH-buffer indstillet med pH 4,0 og pH 7
- Elektrolytopløsning til DO-sensor
- Udskiftning af DO-sensorhoveder
- Brugsanvisning og garantiblad
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (pH) | 0 til 14 pH,± 0,02 pH + 2 cifre |
| Nøjagtighed (mV) | 0 til 1999mV, 1mV |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,8 °C (1,5 °F) |
| Type | SensoDirect 150 Indstil pH/Con/TDS/Oxi |
| Dimensioner (L x B x H) | 220 x 120 x 40 mm |
| Til brug med (applikation) | Måler pH/Redox, opløst ilt og ledningsevne/TDS |
| pH-område | 0 til 14 |
| Rækkevidde (ledningsevne) | 0 til 200,0 μS |
| Rækkevidde (mV) | mV til 1999mV til 1999mV |
| Rækkevidde (TDS) | 0 til 132.000 ppm |
| Vis mere |