Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Genfyld reagenspakker til 4 i 1 trekammertester
Product Code. 15351895
Change view
Click to view available options
Til brug med (applikation):
Fotometri-tabletreagenser
Unit Size:
Hver
Product Code. Til brug med (applikation) Unit Size
15351895 Fotometri-tabletreagenser Hver
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15351895 Supplier Lovibond™ Supplier No. 515935
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Til brug med Lovibond testsæt, kolorimetre og spektrofotometre. Brug af tabletreagenser garanterer nøjagtig reagensdosering, hvilket giver mulighed for mere præcise titreringer end traditionelle testsæt med dråbetælling
  • Indeholder:
  • 20 DPD nr. 1 Rapid-tabletter
  • 20 Alkalinity LR-tabletter
  • 20 Cya testtabletter
  • 20 Phenol Red Rapid-tabletter
Specifications
Til brug med (applikation) Fotometri-tabletreagenser
Til brug med (udstyr) Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre
Type Genfyld reagenspakker til 4 i 1 trekammertester
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • REFILLPACK FOR 3-CHAMBER-TESTER 4 IN 1 .
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Precautionary Statement
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: melamine, sodium bisulphate