Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Kaliumnatriumtartrattest, 100 ml
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
- Kaliumnatriumtartrat test for havvand, 100mL
- Som regel består flydende reagenser ikke af et enkelt præparat, men omfatter flere komponenter, der skal tilsættes prøven i en bestemt rækkefølge. Da både størrelsen og antallet af dråber har en afgørende effekt på det resulterende farvekompleks, skal reagenserne tilsættes med en høj grad af præcision. Levetiden for flydende reagenser reduceres ved midlertidig kontakt med ilt i luften, når flasken åbnes, samt af uegnede opbevaringsmiljøer (tilstedeværelse af sollys eller høje temperaturer).
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre |
| Mængde | 100 ml |
| Type | Kaliumnatriumtartrat til havvand |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- nesslers reagent
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.