Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Kaliumiodid tabletter
Beskrivelse
Til brug med Lovibond testsæt, kolorimetre og spektrofotometre. Brug af tabletreagenser garanterer nøjagtig reagensdosering, hvilket giver mulighed for mere præcise titreringer end traditionelle testsæt med dråbetælling
- Kaliumiodid tabletter
- Fås i flasker af 100 og 250
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Vandtestning |
| Til brug med (udstyr) | Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre |
| Mængde | 250 Tablets |
| Type | Kaliumiodid tabletter |