Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Fosfat nr. 2 LR Tabletter
Mængde:
250 tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Beskrivelse
Til brug med Lovibond testsæt, kolorimetre og spektrofotometre. Brug af tabletreagenser garanterer nøjagtig reagensdosering, hvilket giver mulighed for mere præcise titreringer end traditionelle testsæt med dråbetælling
- Ny blisteremballage af aluminiumsfolie bringer ekstra bekvemmelighed til traditionen for beskyttelse opnået i Lovibonds længe etablerede tabletproduktionsteknologi
- Med den nye blisterstrimmel skubber brugeren bare tabletten gennem den beskyttende folie lige ind i prøven
- Hver tablet er indeholdt i en individuelt formet foliekop, foret med det nyeste aluminium kompositmateriale og garanterer produktets ydeevne
- Blisterpakningen er blevet reduceret i størrelse til 91 x 34 mm for bekvem opbevaring og forsendelse
- 'BT' tilføjes i slutningen af koden for at identificere den nye emballagetype
- Enkelt, tidsbesparende og praktisk
- Der er ingen sikkerhedsrisici, hvis tabletterne bruges i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner
- Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle reagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Fotometri-tabletreagenser |
| Til brug med (udstyr) | Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre |
| Mængde | 250 tabletter |
| Type | Fosfat nr. 2 LR Tabletter |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X250 PHOSPHATE NO.2 LR TABLETS .
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- MIXTURE LIST-Indeholder: disodium disulphite