missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Fenolrød opløsning, genopfyldningsflaske, 100 ml
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Phenol rød opløsning
- pH-indikator
- Refil flaske
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | pH-test |
| Til brug med (udstyr) | Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre |
| Mængde | 100 mL |
| Type | Phenol Red Solution Refil flaske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- PHENOLRED SOLUTION - REFILL BOTTLE .
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Indeholder: butan-2-ol
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion