Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Nitrit LR tabletter
Artikelnummer. 15351745
Skift visning
Mængde:
250 tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15351745 250 tabletter Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 15351745 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 512311BT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 DKK
    345.62 DKK / Pakke med 250
    Spare 364.38 DKK
    51% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Til brug med Lovibond testsæt, kolorimetre og spektrofotometre. Brug af tabletreagenser garanterer nøjagtig reagensdosering, hvilket giver mulighed for mere præcise titreringer end traditionelle testsæt med dråbetælling
  • Ny blisteremballage af aluminiumsfolie bringer ekstra bekvemmelighed til traditionen for beskyttelse opnået i Lovibonds længe etablerede tabletproduktionsteknologi
  • Med den nye blisterstrimmel skubber brugeren bare tabletten gennem den beskyttende folie lige ind i prøven
  • Hver tablet er indeholdt i en individuelt formet foliekop, foret med det nyeste aluminium kompositmateriale og garanterer produktets ydeevne
  • Blisterpakningen er blevet reduceret i størrelse til 91 x 34 mm for bekvem opbevaring og forsendelse
  • 'BT' tilføjes i slutningen af koden for at identificere den nye emballagetype
  • Enkelt, tidsbesparende og praktisk
  • Der er ingen sikkerhedsrisici, hvis tabletterne bruges i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner
  • Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle reagenser
Spezifikation
Til brug med (applikation) Fotometri-tabletreagenser
Til brug med (udstyr) Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre
Mængde 250 tabletter
Type Nitrit LR tabletter
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X250 NITRITE LR TABLETS
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium bisulphate, sulphanilic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.